Nitrilhandschuhe, Microflex® 93-833
7,5 - 8, Blau, 240 mm, 0,07 mm, 250/Box
Katalognr. 112-4272
Anbieter: Ansell
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese dünnen Einweghandschuhe sind bis zu 60% stärker als führende Nitril-Marken und bis zu 90% stärker als führende Latex-Marken. Sie verfügen über eine herstellerspezifische Nitrilformulierung für ein besseres Tastgefühl und zuverlässige Haltbarkeit.
- Reduzieren die Handermüdung und sorgen dafür, dass Arbeiter produktiver sein können, da weniger Muskelkraft erforderlich ist
- Helfen dabei, Arbeitnehmer vor dem Karpaltunnel-Syndrom zu schützen und minimieren das Risiko für die Entwicklung ergonomischer Verletzungen am Arbeitsplatz
- Enthalten kein Naturkautschuk-Latex oder Puder zum besseren Schutz des Trägers vor Hautallergien, Hautreizungen und Trockenheit
- Strukturierte Finger sorgen für starken, effizienten Griff und einen ausgezeichneten Schutz des Arbeiters
- Chloriert für leichteres Anziehen
Ideal für den Einsatz in der analytischen Prüfung, Lebensmittelverarbeitung, Biotechnologie, im Labor, bei Patientenuntersuchungen, bei leichten Montagearbeiten und bei der Herstellung von Pharmazeutika.
Zertifizierung: EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Kat. III; AQL 0,65
Zugelassen für Lebensmittelkontakt
Dokumente
Technische Daten
- Handschuhgröße:7,5 - 8
- Verpackt:250/Box
- Farbe:Blau
- Länge:240 mm
- Seq:03
- Stärke:0,07 mm
- Oberfläche:Strukturierte Fingerspitzen
- Cat. No.:112-4272
- Einweg / wiederverwendbar:Einweg
- Gepudert/ungepudert:Ungepudert
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar
- Latex / ohne Latex:Ohne Latex
- Zugelassen für Lebensmittelkontakt:+
- Antistatisch:+
- Stulpenart:Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117
- EN Standard:EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS