DISTRILAB 70UM GREEN FLUORSCENT POLYSTRENE PARTICLE 800 PARTICLES/ML 1 * 200 mL
Katalognr. MSPPXPR-1203
Anbieter: MARKET SOURCE PART PROCESS
DISTRILAB 70UM GREEN FLUORSCENT POLYSTRENE PARTICLE 800 PARTICLES/ML 1 * 200 mL
Katalognr. MSPPXPR-1203
Anbieter: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together
Glycerin ≥98%, GPR RECTAPUR®
Anbieter: VWR Chemicals
Diethylether ≥99,7% stabilisiert, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
n-Heptan ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
n-Hexan ≥95%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
Pyridin, EMPLURA®, Supelco®
Anbieter: Merck
Ethanol absolut ≥99,5%, EMPLURA®, Supelco®
Anbieter: Merck
Dimethylsulfoxid ≥99,0%, GPR RECTAPUR®
Anbieter: VWR Chemicals
Ethylacetat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Anbieter: VWR Chemicals
Toluol ≥99,90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Anbieter: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Anbieter: VWR Chemicals
Pyridin, wasserfrei (max. 0,003% H₂O) ≥99,8%
Anbieter: VWR Chemicals
Dichlormethan ≥99,5% stabilisiert, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
2,2,4-Trimethylpentan ≥99,5%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, isokratische Qualität für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
N,N-Dimethylformamid ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
N,N-Dimethylformamid, extra trocken über Molekularsieb 99.8%, AcroSeal®
Anbieter: Thermo Fisher Scientific