AuftragsverfolgungKontakt
Cleaning swabs
Compact swabs with rigid head, PP/Schaumstoff, 71 mm
Katalognr. TEXWTX803
Anbieter:   Texwipe
Cleaning swabs
Katalognr. TEXWTX803
Anbieter:  Texwipe
Cleaning swabs
Cleaning swabs
Compact swabs with rigid head, PP/Schaumstoff, 71 mm
Preis
SFr. 306.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 3 ST
Product Details & Documents
General-purpose swabs constructed from medical grade PU foam.
  • Thermal bond construction eliminating the risk of adhesive contamination
  • Can pick up powders and dusts
  • Lot coded for traceability and quality control
Convenient use with adhesives, greases and liquids, in production.
 : Swabs are packaged in a reclosable silicone-free bag. 80 swabs per recloseable inner bag. 5 outer bags per case. 400 total swabs per case.
 : *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Compact swabs with rigid head
  • Länge:
    71 mm
  • Seq:
    01
  • Stiel/Kopf:
    PP/Schaumstoff
  • Cat. No.:
    TEXWTX803
  • Modell:
    TX803
  • Griffbreite:
    3 mm
  • Kopflänge:
    12 mm
  • Stiellänge:
    59 mm
  • Kopfbreite:
    3,6 mm