AuftragsverfolgungKontakt
Schränke
Schrank mit Nivellierfüßen und 6 Einlegeböden, 2, 1200×600×2100 mm
  132-0993
 :   Palbam
Schränke
  132-0993
 :  Palbam
Schränke
Schränke
Schrank mit Nivellierfüßen und 6 Einlegeböden, 2, 1200×600×2100 mm
SFr. 8’880.00
1 * 1 ST
Edelstahl 304, elektrolytisch poliert
  • Herausnehmbare Einlegeböden und schräges Dach sind Standard
  • Mit Rollen oder mit Nivellierfüßen erhältlich
  • Die Montage ist schnell und einfach und erfordert keine speziellen Werkzeuge oder besondere Kenntnisse
 : Flach verpackt. Zur Selbstmontage; Montageanleitung liegt bei.
  • Bezeichnung:
    Schrank mit Nivellierfüßen und 6 Einlegeböden
  • Seq:
    03
  • B×T×H:
    1200×600×2100 mm
  • Türen:
    2