AuftragsverfolgungKontakt
Infusion bottles | Avantor
Infusion bottles
Mit Rollrand S 32 mm, 250 ml, -
Katalognr. ALUG1000127
Anbieter:   APG Europe
Infusion bottles
Katalognr. ALUG1000127
Anbieter:  APG Europe
Infusion bottles
Infusion bottles
Mit Rollrand S 32 mm, 250 ml, -
Preis
SFr. 198.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 48 ST
Product Details & Documents
Glass der hydrol. Klasse 1, klar.
Graduiert, mit Rollrand oder Schraubgewinde, ohne Schraubkappe.
Technische Daten
  • Gewinde:
    -
  • Kapazität:
    250 ml
  • Bezeichnung:
    Mit Rollrand S 32 mm
  • Seq:
    05