AuftragsverfolgungKontakt
Potassium chloride standard solution | Avantor
Potassium chloride standard solution
Potassium chloride standard solution, 745,5 mg/ml (0,01 M) KCl, 1412 µS/cm, 50 ml
Katalognr. HACH2974326
Anbieter:   Hach
Potassium chloride standard solution
Katalognr. HACH2974326
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
Potassium chloride standard solution
Potassium chloride standard solution
Potassium chloride standard solution, 745,5 mg/ml (0,01 M) KCl, 1412 µS/cm, 50 ml
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 27.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 mL
Product Details & Documents
For calibrations/accuracy checks on conductivity/salinity meters.
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    50 ml
  • Bezeichnung:
    Potassium chloride standard solution, 745,5 mg/ml (0,01 M) KCl
  • Leitfähigkeit:
    1412 µS/cm