AuftragsverfolgungKontakt
Leitfähigkeitsstandards | Avantor
Leitfähigkeitsstandards
Conductivity standard solution, 1413 µS/cm, 250 mL
Katalognr. HACHLZW9710.99
Anbieter:   Hach
Leitfähigkeitsstandards
Katalognr. HACHLZW9710.99
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
Leitfähigkeitsstandards
Leitfähigkeitsstandards
Conductivity standard solution, 1413 µS/cm, 250 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 42.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Die Natriumchlorid-Standardlösungen werden für die Kalibrierung der Leitfähigkeitsmessgeräte und auch für Genauigkeitsprüfungen verwendet.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    Conductivity standard solution
  • Leitfähigkeit:
    1413 µS/cm
Technische Daten