Probenlöffel, LaboPlast
170 mm, 10 ml
: BURKLE
PS, weiß. Diese Löffel zum Einmalgebrauch sind ideal für die Probenahme von Pulvern, Granulaten oder Pasten.
- Erhältlich mit einer Kapazität von 2,5 ml (ähnlich wie Teelöffel) und 10 ml (ähnlich wie Esslöffel)
- Herstellung, Montage und Verpackung gemäß ISO-Reinraumklasse 7
- Gemäß EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien
- Einzeln verpackt
- Kapazität:10 ml
- Länge:170 mm
- Seq:02