Natriumhydroxid NF, Multikompendial, J.T.Baker®
20 kg
Anbieter: Avantor
Natriumhydroxid NF, Multikompendial, J.T.Baker®
Katalognr. 3718-10EU
Anbieter: Avantor
CAS Nummer: 1310-73-2
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Caustic soda
- CAS Nummer:1310-73-2
- Formel:NaOH
- MDL-Nummer:MFCD00003548
- Molekulargewicht:40 g/mol
- Merck-Index:14,08627
- Siedepunkt:1390 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:323 °C
- Dichte:2,13 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:215-185-5
- UN:1823
- ADR:8,II
- ERREICHEN:01-2119457892-27
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance of solution:passes test
- Assay:97.0 - 100.5 %
- Carbonates:max. 2.0 %
- Chlorides:max. 200 ppm
- Heavy Metals:max. 20 ppm
- Identification A:passes test
- Identification B:passes test
- Iron:max. 10 ppm
- Sulphates:max. 200 ppm
- Chloride:max. 0.050 %
- Clarity and Color of Solution:passes test
- Identification 1:passes test
- Identification 2:passes test
- Mercury:passes test
- Potassium:passes test
- Sodiumcarbonate:max. 2.0 %
- Identification:passes test
- Insoluble substances and organic matters:passes test
Technische Daten
- VE:20 kg