AuftragsverfolgungKontakt
Dichtungen
Dichtungen
Piston seal, PE, high pressure, Surveyor Plus, 00950-30004, RUNC
Katalognr. CTSA11-1602
Anbieter:   SCIENCIX
Dichtungen
Katalognr. CTSA11-1602
Anbieter:  SCIENCIX
Dichtungen
Dichtungen
Piston seal, PE, high pressure, Surveyor Plus, 00950-30004, RUNC
Preis
82.40 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Piston seal, PE, high pressure
  • Seq:
    27
  • Erstausrüster:
    RUNC
  • Erstausrüster-Äquivalent:
    00950-30004
  • Modell:
    Surveyor Plus