AuftragsverfolgungKontakt
Dichtungen
Wash seal, Surveyor Plus, 00950-300025, RUNC
Katalognr. CTSA11-1603
Anbieter:   SCIENCIX
Dichtungen
Katalognr. CTSA11-1603
Anbieter:  SCIENCIX
Dichtungen
Dichtungen
Wash seal, Surveyor Plus, 00950-300025, RUNC
Preis
SFr. 95.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Wash seal
  • Erstausrüster:
    RUNC
  • Erstausrüster-Äquivalent:
    00950-300025
  • Modell:
    Surveyor Plus