n-Hexan (Reag. USP, Ph. Eur.) zur Analyse, ACS 1 * 1.000 mL
Catalog # APPC132063.1611
Supplier: PanReac AppliChem
n-Hexan (Reag. USP, Ph. Eur.) zur Analyse, ACS 1 * 1.000 mL
Catalog # APPC132063.1611
Supplier: PanReac AppliChem
Frequently Bought Together
Ethanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Supplier: VWR Chemicals
Methanol ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
2-Propanol ≥98%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Wasser, TECHNICAL, entmineralisiert
Supplier: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Supplier: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Supplier: VWR Chemicals