Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Eisbehälter, mit oder ohne Deckel

VWR®, Eisbehälter, mit oder ohne Deckel

, 9,0 L, Blau, 356 mm, 503 mm, 155 mm
Katalognr. 216-1507
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Eisbehälter, mit oder ohne Deckel
Katalognr. 216-1507
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Eisbehälter, mit oder ohne Deckel
VWR®, Eisbehälter, mit oder ohne Deckel

, 9,0 L, Blau, 356 mm, 503 mm, 155 mm

Preis
SFr. 145.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Polyurethanschaum.

  • Temperaturbeständig von −20...+70 °C
  • Extrem robust, auslaufsicher, stapelbar, leicht
  • Erhältlich in drei Größen und vier Farben
  • Stapelbare Option spart Platz auf der Arbeitsfläche
  • Design mit Ausgießkante, für einfache Entleerung von Flüssigkeiten
  • Deckel zur Reduzierung der Verdampfung

Diese Behälter sind ideal für die Aufbewahrung von Proben und halten warme oder kalte Temperaturen von Flaschen, Reagenzgläsern, Lösungen und Kulturen aufrecht. Geeignet für die Verwendung mit Trockeneis, Wassereis und Salzlösung. Nur zur Aufbewahrung im Gefrierschrank.

Certifications:

Ordering information:

Delivery information:

Packaging:

Caution:

Technische Daten
  • Tiefe:
    503 mm
  • Breite:
    356 mm
  • Kapazität:
    9,0 L
  • Farbe:
    Blau
  • Höhe:
    155 mm
  • Seq:
    26