VWR®, Eisbehälter, mit oder ohne Deckel
, 4,0 L, Blau, 265 mm, 380 mm, 156 mm
Katalognr. 216-1498
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Polyurethanschaum.
- Temperaturbeständig von −20...+70 °C
- Extrem robust, auslaufsicher, stapelbar, leicht
- Erhältlich in drei Größen und vier Farben
- Stapelbare Option spart Platz auf der Arbeitsfläche
- Design mit Ausgießkante, für einfache Entleerung von Flüssigkeiten
- Deckel zur Reduzierung der Verdampfung
Diese Behälter sind ideal für die Aufbewahrung von Proben und halten warme oder kalte Temperaturen von Flaschen, Reagenzgläsern, Lösungen und Kulturen aufrecht. Geeignet für die Verwendung mit Trockeneis, Wassereis und Salzlösung. Nur zur Aufbewahrung im Gefrierschrank.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Documents
Technische Daten
- Tiefe:380 mm
- Breite:265 mm
- Kapazität:4,0 L
- Farbe:Blau
- Höhe:156 mm
- Seq:22
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



