Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Eisbehälter, mit oder ohne Deckel

VWR®, Eisbehälter, mit oder ohne Deckel

, 1,0 L, Schwarz, 215 mm, 188 mm, 118 mm
Catalog # 216-1493
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Eisbehälter, mit oder ohne Deckel
Catalog # 216-1493
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Eisbehälter, mit oder ohne Deckel
VWR®, Eisbehälter, mit oder ohne Deckel

, 1,0 L, Schwarz, 215 mm, 188 mm, 118 mm

Price
SFr. 47.50
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Polyurethanschaum.

  • Temperaturbeständig von −20...+70 °C
  • Extrem robust, auslaufsicher, stapelbar, leicht
  • Erhältlich in drei Größen und vier Farben
  • Stapelbare Option spart Platz auf der Arbeitsfläche
  • Design mit Ausgießkante, für einfache Entleerung von Flüssigkeiten
  • Deckel zur Reduzierung der Verdampfung

Diese Behälter sind ideal für die Aufbewahrung von Proben und halten warme oder kalte Temperaturen von Flaschen, Reagenzgläsern, Lösungen und Kulturen aufrecht. Geeignet für die Verwendung mit Trockeneis, Wassereis und Salzlösung. Nur zur Aufbewahrung im Gefrierschrank.

Certifications:

Ordering information:

Delivery information:

Packaging:

Caution:

Specifications
  • Tiefe:
    188 mm
  • Breite:
    215 mm
  • Kapazität:
    1,0 L
  • Farbe:
    Schwarz
  • Höhe:
    118 mm
  • Seq:
    17
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.