Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Standard pH electrodes | Avantor

Standard pH electrodes

pH electrode, GE 100, 0 - 14, 0...80 °C, 3 mol/l KCl, refillable, 2× ceramic, 12×120 mm, 1 m cable with BNC plug, General purpose
Katalognr. GRSG600704
Anbieter:   Greisinger
Standard pH electrodes
Katalognr. GRSG600704
Anbieter:  Greisinger
Standard pH electrodes
Standard pH electrodes

pH electrode, GE 100, 0 - 14, 0...80 °C, 3 mol/l KCl, refillable, 2× ceramic, 12×120 mm, 1 m cable with BNC plug, General purpose

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Anschluss:
    1 m cable with BNC plug
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Für:
    General purpose
  • Typ:
    GE 100
  • Bezeichnung:
    pH electrode
  • Seq:
    02
  • Membran:
    2× ceramic
  • Elektrolyt:
    3 mol/l KCl, refillable
  • Temperatur:
    0...80 °C
  • pH:
    0 - 14
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • GRSG601382
    Adapter for the plug-in of electrodes with BNC-plugs to devices with Cinch-sockets
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.