Probenröhrchen
5 ml, 75 mm, 13 mm, PS, Zylindrisch
Katalognr. 212-0684
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PS, transparent oder PP, durchscheinend.
- PS: Gute Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
- PP: Ausgezeichnete Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit,autoklavierbar
- Robust, kostengünstig
Universal-Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Dokumente
Technische Daten
- Ext.Ø:13 mm
- Typ:Zylindrisch
- Kapazität:5 ml
- Länge:75 mm
- Material:PS
- Seq:05
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..