Trittleiter mit Rollen
Mobile Trittleiter, 4 Stufen, mit versenkbaren Rollen, 1713 mm, 900×1025×1713 mm
PALB4-STLD
: Palbam
Mobile Trittleiter aus Edelstahl mit ummantelten Lenkrollen. Wird die erste Stufe belastet, versenken sich die Rollen und die becherförmigen Ummantelungen mit reinraum-geeignetem Nylon-Schutz liegen als Füße fest auf dem Boden auf, wodurch eine sichere Benutzung der Leiter gewährleistet ist.
- Alle Leitern können einfach von einer einzigen Person bewegt werden
- Ideal für Anwendungen, bei denen ein häufiger Ortswechsel erforderlich ist
Höhe der obersten Stufe vom Boden bei Belastung:
Trittleiter mit 1 Stufe - 201 mm
Trittleiter mit 2 Stufen - 520 mm
Trittleiter mit 3 Stufen - 609 mm
Trittleiter mit 4 Stufen - 782 mm
: In der Regel ab Lager lieferbar für den Direktversand vom Lieferanten.
- Bezeichnung:Mobile Trittleiter, 4 Stufen, mit versenkbaren Rollen
- Höhe:1713 mm
- Seq:04
- B×T×H:900×1025×1713 mm