AuftragsverfolgungKontakt
Squared bossheads | Avantor
Squared bossheads
Edelstahl 18/10, 12 - 13 × 12 - 13 mm
Katalognr. BOCHB08599125
Anbieter:   BOCHEM
Squared bossheads
Katalognr. BOCHB08599125
Anbieter:  BOCHEM
Squared bossheads
Squared bossheads
Edelstahl 18/10, 12 - 13 × 12 - 13 mm
Preis
89.30 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Squared bossheads with hexagon socket screws.
  • Made from 18/10 stainless steel or aluminium (laboral)
  • Angle: 90°
Technische Daten
  • Material:
    Edelstahl 18/10
  • Seq:
    01
  • Für Stab Ø:
    12 - 13 × 12 - 13 mm