AuftragsverfolgungKontakt
DirectPCR® DNA extraction system
DirectPCR® DNA extraction system
DirectPCR®-Cell, optimiert für die Lyse von Säugerzellen, 50 ml, 50 mL
N° de catalogue 732-3259
Fournisseur:   VIAGEN BIOTECH
DirectPCR® DNA extraction system
N° de catalogue 732-3259
Fournisseur:  VIAGEN BIOTECH
Numéro CAS:  
DirectPCR® DNA extraction system
DirectPCR® DNA extraction system
DirectPCR®-Cell, optimiert für die Lyse von Säugerzellen, 50 ml, 50 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 152.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 mL
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents
Schnelles und kostengünstiges 'Single-Tube-System' zur schnellen Präparation von PCR-Template DNA aus Mausschwänzen und -ohren, embryonalem Gewebe und Säugerzellen.
  • 'Single-Tube-System' zur Reduktion der Präparation auf wenige Pipettierschritte
  • Geeignet für die simultane Bearbeitung größerer Probenzahlen
  • Keine Notwendigkeit für organische Extraktion oder zeitaufwändige Alkoholfällungen
  • Zuverlässiges und absolut reproduzierbares Verfahren
  • Hohe Ausbeuten
  • Lysat kann direkt in Genotypisierungs PCRs eingesetzt werden
1 µl Lysat ist ausreichend für eine anschließende Genotypisierungs-PCR.
Spécifications
Spécifications
  • VE:
    50 mL
  • Bezeichnung:
    DirectPCR®-Cell, optimiert für die Lyse von Säugerzellen, 50 ml
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.