ESD-Berufsschuhe, Clogs, Dynamic, 37343
38, Schwarz/gelb
Catalog # ABEB37343/38
Supplier: Abeba
Jump to:
Product Details & Documents
ESD-Clog aus Mikrofaser mit atmungsaktivem Textil und einem feststehenden, verstellbaren Fersenriemen. Die TPU-Laufsohle ist beständig gegen Benzin, Öl und tierische Fette.
- Feuchtigkeitsabsorbierendes Innenfutter
- Auswechselbare acc Wave Einlegesohle; orthopädische Einlagen sind möglich
- Sanitized® behandelt, um Gerüche und Bakterien zu reduzieren
- Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- Waschbar bei 30 °C
Farbe: Schwarz/Gelb
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; OB, A, E, FO, SRC
Documents
37343
Datasheet
Specifications
- Schuhgröße:38
- Farbe:Schwarz/gelb