Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Dynamic, 37343 | Avantor
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Dynamic, 37343
35, Schwarz/gelb
Katalognr. ABEB37343/35
Anbieter:   Abeba
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Dynamic, 37343
Katalognr. ABEB37343/35
Anbieter:  Abeba
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Dynamic, 37343
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Dynamic, 37343
35, Schwarz/gelb
Preis
98.30 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 PAIRE
Product Details & Documents
ESD-Clog aus Mikrofaser mit atmungsaktivem Textil und einem feststehenden, verstellbaren Fersenriemen. Die TPU-Laufsohle ist beständig gegen Benzin, Öl und tierische Fette.
  • Feuchtigkeitsabsorbierendes Innenfutter
  • Auswechselbare acc Wave Einlegesohle; orthopädische Einlagen sind möglich
  • Sanitized® behandelt, um Gerüche und Bakterien zu reduzieren
  • Rutschhemmende TPU-Laufsohle
  • Waschbar bei 30 °C
Farbe: Schwarz/Gelb
Zertifizierung: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; OB, A, E, FO, SRC
Dokumente
    Technisches Datenblatt
  • 37343
Technische Daten
  • Schuhgröße:
    35
  • Farbe:
    Schwarz/gelb
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..