Standard hydrometers
Traceable calibration certificate, M100, 1,000 - 1,100 g/ml, 0,002 g/ml, 250 mm
Katalognr. ALLA3100MC10020MEU
Anbieter: Alla France
Direkt zu
Product Details & Documents
These standard hydrometers strictly adhere to the principles of manufacture and specified calibration.
- Reading below meniscus
- Calibration temperature of 20 °C
- Reference mark on the stem shows any movement of the measurement scale
Zertifizierung: NF, ISO, BS and DIN.
Lieferinformationen: Supplied with certificate of conformity to ISO 649 (corresponding to BS718, DIN12791, NF B 35511).
Technische Daten
- Bezeichnung:Traceable calibration certificate
- Länge:250 mm
- Seq:27
- Teilung:0,002 g/ml
- Modell:M100
- Messbereich:1,000 - 1,100 g/ml
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..