AuftragsverfolgungKontakt
Halogenlampen
Quarz-Halogenlampe, 12 V, 100 W
  630-2568
 :   MOTIC
Halogenlampen
  630-2568
 :  MOTIC
Halogenlampen
Halogenlampen
Quarz-Halogenlampe, 12 V, 100 W
SFr. 28.00
1 * 1 ST
  • Bezeichnung:
    Quarz-Halogenlampe
  • Seq:
    05
  • Leistung:
    100 W
  • Spannung:
    12 V