Probengläschen, mit Kappe
VOA-bearbeitet, VOA-bearbeitet, Verschluss für oben offene 1,52 mm verbundene Septen, 40,00 ml, 28×95 mm, Klar, Ja, Schraubverschluss, oben offene Deckel, 24-414, Verbunden, 1,52 mm
Katalognr. EPSCT236-0040
Anbieter: EP SCIENTIFIC
Direkt zu
Product Details & Documents
Klare oder braune Probengläschen sind aus Borosilikatglas gefertigt.
- Entwickelt zur Wasserprobenahme für die „Volatile Organic Analysis" (VOA).
- Optimiert für die automatisierte Verwendung.
- Mit PP-Kappe, weiß, oben offen, inkl. Silikon-Septum mit aufvulkanisierter 1,52 mm dünner PTFE-Beschichtung.
- Zur sicheren Dichtung ist das Septum fest mit der Kappe verbunden.
- Fläschchen mit optimierter Schulterschräge, um den Einschluss von Luftblasen zu verhindern
Behandelt oder zertifiziert, um die leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse von flüchtigen organischen Verbindungen zu erfüllen oder zu übertreffen, jedoch ohne entsprechendes Zertifikat. Die behandelten Fläschchen werden genau wie die zertifizierten Fläschchen verarbeitet und weisen die gleichen Eigenschaften wie diese auf, sind jedoch nicht mit einem Barcode versehen. Darüber hinaus liegt kein Analysenzertifikat bei.
Technische Daten
- Mit Deckel:Ja
- Verschlussgröße:24-414
- Ø×H:28×95 mm
- Septum:Verbunden
- Typ:VOA-bearbeitet, Verschluss für oben offene 1,52 mm verbundene Septen
- Kapazität:40,00 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:VOA-bearbeitet
- Seq:02
- Stärke:1,52 mm
- Verschlusstyp:Schraubverschluss, oben offene Deckel
- Cat. No.:EPSCT236-0040
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung