Schnappfläschchen, sauber
Saubere VOA-Schnappfläschchen verfügen über einen abbrechbaren Septumschutz, der das Septum vor Umwelteinflüssen schützt. Der saubere Schnappverschluss verringert das Risiko, dass flüchtige organische Verunreinigungen aus der Umgebung das Septum durchdringen und die Probe während Transport und Lagerung verunreinigen. Außerdem hält er das Septum während der Handhabung sauber und frei von Fremdpartikeln. Der saubere Schnappverschluss lässt sich leicht abziehen, um während der Analyse Zugang zum Septum zu ermöglichen.
- Für lichtempfindliche Proben wird ein braunes Borosilikatglasfläschchen empfohlen
- Septen fest mit dem Deckel verbunden
- Der saubere Schnappverschluss verfügt über einen vollständig integrierten, abnehmbaren Septumschutz, der das Septum während der Handhabung und Lagerung vor chemischen und partikulären Verunreinigungen schützt.
- Die Standard-Deckelabmessungen sind automatisierungsfreundlich.
- Komplett montiert
:
:
:
:
- Mit Deckel:Ja
- Verschlussgröße:24-414
- Ø×H:28×95 mm
- Septum:Verbunden
- Kapazität:40,00 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Schnappfläschchen mit VOA und kein Zertifikat
- Seq:06
- Stärke:0,125"
- Cat. No.:EPSCSS236-0040
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung