Schraubverschlüsse
Verschlüsse, weiß, LDPE-Schaumdichtung, 48-400
Katalognr. EPSC067-4800WBP
Anbieter: EP SCIENTIFIC
Direkt zu
Product Details & Documents
Weiße Verschlüsse mit LDPE-Auskleidung.
- Für allgemeine HDPE-Großbehälter
- Die gleichen hochwertigen Verschlüsse werden auch für zertifizierte HDPE-Umweltprobenbehälter verwendet.
Bestellinformationen: Flaschen werden separat verkauft (IR013-Serie und IR012-Serie).
Technische Daten
- Gewinde:48-400
- Bezeichnung:Verschlüsse, weiß, LDPE-Schaumdichtung
- Cat. No.:EPSC067-4800WBP
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung