EPA-Fläschchen mit PP-Verschluss
Die EPA-Fläschchen eignen sich ideal für die Entnahme von Wasserproben zur Analyse flüchtiger organischer Verbindungen. Fläschchen mit losem Septum verfügen über einen eingegossenen Haltering, der das Septum sicher fixiert und gleichzeitig dessen Entfernung und Austausch nach Bedarf ermöglicht. Es gibt auch Fläschchen mit fest mit dem Verschluss verbundenem Septum für einen sicheren Verschluss.
- Zur Entnahme von Wasserproben für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOA)
- Braune Fläschchen schützen lichtempfindliche Analyten vor Zersetzung
- Oben offener weißer PP-Deckel mit standardmäßig 3,18 mm dickem, silikonbeschichtetem PTFE-Septum
- Direkt automatisierbar
- Verschlüsse sind an den Fläschchen montiert
:
:
: Ein Analysezertifikat (CofA) ist im Karton enthalten und zur Rückverfolgbarkeit mit der Chargennummer versehen. Analyseetiketten liegen lose bei und können optional verwendet werden. (Nur für zertifizierte Fläschchen)
: Der Karton ist mit Sicherheitsklebeband versiegelt, um Manipulationen zu verhindern. Jedes Fläschchen ist einzeln mit der Chargennummer und der eindeutigen Behälternummer versehen. (Nur für zertifizierte Fläschchen)
:
- Mit Deckel:Ja
- Verschlussmaterial:PP
- Verschlussgröße:24-414
- Septum:PTFE-Beschichtung
- Kapazität:20,00 ml
- Farbe:Braun
- Bezeichnung:Zertifizierte Fläschchen, mit verschlossener Kappe
- Seq:01
- Verschluss-Farbe:Weiß
- Cat. No.:EPSC139-20A/CT
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung