Kanülenbehälter
1 l, Gelb, 115×115×192 mm
Katalognr. 113-8044
Anbieter: HEATHROW
Direkt zu
Product Details & Documents
Der Kanülenbehälter ermöglicht die sichere Entsorgung von Spritzen, Kanülen und anderen kleinen scharfen Gegenständen. Einfache Nutzung und Transport.
- Stapelbar, um Lagerraum vor Gebrauch zu reduzieren
- Mit durchsichtigem Deckel zur Anzeige des Füllstands
- Schiebedeckel für vorübergehenden und endgültigen Verschluss für Sicherheit und Schutz
- Integrierte Öffnung zur Nadelentnahme, die direkten Kontakt mit scharfen Gegenständen verhindert
- Kompatibel mit dem Droplet®-Blutentnahmetablett
Technische Daten
- Kapazität:1 l
- Farbe:Gelb
- Seq:02
- B×T×H:115×115×192 mm