AuftragsverfolgungKontakt
Chromatographiesäulen mit Scheiben | Avantor
Chromatographiesäulen mit Scheiben
, 40,00 mm, 800 mm, 1000 ml, 29/32 NS
Katalognr. WITG2.135.015
Anbieter:   witeg Labortechnik
Chromatographiesäulen mit Scheiben
Katalognr. WITG2.135.015
Anbieter:  witeg Labortechnik
Chromatographiesäulen mit Scheiben
Chromatographiesäulen mit Scheiben
, 40,00 mm, 800 mm, 1000 ml, 29/32 NS
Preis
SFr. 349.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Chromatographiesäule aus Borosilikatglas mit eingeschmolzener Sinterglasscheibe, oben mit ST-Hahn, festem Stopfen und Überwurfmutter mit Schraubgewinde, Vakuumanschluss mit Tropfspitze und ST-Kegel unten.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Ø int.:
    40,00 mm
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Länge:
    800 mm
  • Seq:
    02