BRUTE® Eckige Behälter
Product Details & Documents
Eckige BRUTE® Container bieten eine effiziente Lösung für die Lagerung oder Abfallsammlung.
- Die eckige Form bietet bis zu 14 % mehr Kapazität als runde Behälter.
- Ineinander passende Griffe ermöglichen eine sichere Aneinanderreihung.
- Abgerundete Ecken innen und glatte Konturen erleichtern die Reinigung.
- Alle BRUTE® quadratischen Behälter haben eine 10-jährige Garantie.
Zertifizierung: Zertifiziert EU-konform für den Kontakt mit Lebensmitteln (nur grau). Entspricht den NSF 2, 21 Zulassungen und ist in der USDA-Liste für Fleisch- und Geflügelgruppen aufgeführt, was die Einhaltung der Vorschriften für die Lebensmittelaufbewahrung und -reinigung gewährleistet.
Zubehördetails: BRUTE® eckige Behälterdeckel reduzieren das Ansammeln von Wasser, wenn die Behälter im Freien gelagert werden. Die strapazierfähigen, langlebigen Mülltonnendeckel lassen sich sicher aufstecken und stabil stapeln. Der BRUTE® Rollwagen ist mit vier schwenkbaren Rollen ausgestattet, um Stabilität und einfache Mobilität zu gewährleisten. Dieser strapazierfähige Rollwagen ist für den Einsatz mit 106 und 151,4 L Behältern konzipiert.
Dokumente
Sustainability Product Longevity Report
Weitere Produktdetails
Technische Daten
- Kapazität:106 L
- Farbe:Rot
- Bezeichnung:BRUTE® Eckige Behälter
- Material:Polyethylen
- Seq:02
- B×T×H:546×546×572 mm
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 129-1787BRUTE® Dolly, schwarz, Polyethylen, 113,4 kg, 438×438×1590 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 159.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 129-1785BRUTE® Deckel mit Schnappverschluss, grau, Polyethylen, 610×610×51 mm, passt auf 151-L-eckige-BehälterEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 53.10
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 129-2171BRUTE® Deckel mit Schnappverschluss, grau, Polyethylen, 559×559×51 mm, passt auf 106-L-eckige-BehälterEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 38.80