Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Arbeitsschuhe, Clogs, Dynamic, 7310
45, Weiß
Katalognr. 114-8338
Anbieter:   Abeba
Arbeitsschuhe, Clogs, Dynamic, 7310
Katalognr. 114-8338
Anbieter:  Abeba
Arbeitsschuhe, Clogs, Dynamic, 7310
Arbeitsschuhe, Clogs, Dynamic, 7310
45, Weiß
Preis
81.90 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 PAIRE
Product Details & Documents
Antistatischer Clog aus glattem Leder mit einem klappbaren, verstellbaren Fersenriemen. Die TPU-Sohle ist beständig gegen Kraftstoff, Öl und tierische Fette.
  • Schweißabsorbierendes Futter
  • Austauschbare acc Wave Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Sanitized® Behandlung reduziert Gerüche und Bakterienwachstum
  • TPU-Laufsohle mit hoher Rutschfestigkeit
Farbe: Weiß
 : DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; OB, SRC
Technische Daten
  • Schuhgröße:
    45
  • Farbe:
    Weiß
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.