Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Arbeitsschuhe, Clogs, Dynamic, 7310 | Avantor
Arbeitsschuhe, Clogs, Dynamic, 7310
43, Weiß
Katalognr. 114-8336
Anbieter:   Abeba
Arbeitsschuhe, Clogs, Dynamic, 7310
Katalognr. 114-8336
Anbieter:  Abeba
Arbeitsschuhe, Clogs, Dynamic, 7310
Arbeitsschuhe, Clogs, Dynamic, 7310
43, Weiß
Preis
SFr. 81.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 PAIRE
Product Details & Documents
Antistatischer Clog aus glattem Leder mit einem klappbaren, verstellbaren Fersenriemen. Die TPU-Sohle ist beständig gegen Kraftstoff, Öl und tierische Fette.
  • Schweißabsorbierendes Futter
  • Austauschbare acc Wave Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Sanitized® Behandlung reduziert Gerüche und Bakterienwachstum
  • TPU-Laufsohle mit hoher Rutschfestigkeit
Farbe: Weiß
Zertifizierung: DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; OB, SRC
Dokumente
    Technisches Datenblatt
  • 7310
Technische Daten
  • Schuhgröße:
    43
  • Farbe:
    Weiß
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..