Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Arbeitsschuhe, Clogs, Dynamic, 7310
35, Weiß
Katalognr. 114-8328
Anbieter:   Abeba
Arbeitsschuhe, Clogs, Dynamic, 7310
Katalognr. 114-8328
Anbieter:  Abeba
Arbeitsschuhe, Clogs, Dynamic, 7310
Arbeitsschuhe, Clogs, Dynamic, 7310
35, Weiß
Preis
81.90 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 PAIRE
Product Details & Documents
Antistatischer Clog aus glattem Leder mit einem klappbaren, verstellbaren Fersenriemen. Die TPU-Sohle ist beständig gegen Kraftstoff, Öl und tierische Fette.
  • Schweißabsorbierendes Futter
  • Austauschbare acc Wave Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Sanitized® Behandlung reduziert Gerüche und Bakterienwachstum
  • TPU-Laufsohle mit hoher Rutschfestigkeit
Farbe: Weiß
 : DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; OB, SRC
Technische Daten
  • Schuhgröße:
    35
  • Farbe:
    Weiß