AuftragsverfolgungKontakt
Stackable plastic trays | Avantor
Stackable plastic trays
Durchscheinend, PP, 240×167×52 mm, 230×158×48 mm
Katalognr. MULC26503PENPR
Anbieter:   MULTIROIR
Stackable plastic trays
Katalognr. MULC26503PENPR
Anbieter:  MULTIROIR
Stackable plastic trays
Durchscheinend, PP, 240×167×52 mm, 230×158×48 mm
Preis
SFr. 128.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Range of six stackable plastic trays for storage.
  • Made from polypropylene
  • Stackable
  • High impact resistance
  • Six colors available
Trays are suitable for use in temperatures ranging from −20 to 60 °C.
Technische Daten
  • Außen B×T×H:
    240×167×52 mm
  • Farbe:
    Durchscheinend
  • Material:
    PP
  • Seq:
    06
  • Innen B×T×H:
    230×158×48 mm