Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Chromatographiesäulen mit Scheiben

Chromatographiesäulen mit Scheiben

Chromatographiesäule mit eingeschmolzener Sinterglasscheibe und ST-Hahn, 40,00 mm, 800 mm, 1000 ml, 29/32 NS
  WITG2.132.014
Chromatographiesäulen mit Scheiben
  WITG2.132.014
Chromatographiesäulen mit Scheiben
Chromatographiesäulen mit Scheiben

Chromatographiesäule mit eingeschmolzener Sinterglasscheibe und ST-Hahn, 40,00 mm, 800 mm, 1000 ml, 29/32 NS

 
SFr. 190.00
   
1 * 1 ST
 

Diese Chromatographiesäulen aus Borosilikatglas verfügen über eingeschmolzene Sinterglasscheiben, einen ST-Absperrhahn mit festem Stopfen und einer Überwurfmutter mit Schraubgewinde.

Certifications:

Ordering information:

Delivery information:

Packaging:

Caution:

 
  • Ø int.:
    40,00 mm
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Bezeichnung:
    Chromatographiesäule mit eingeschmolzener Sinterglasscheibe und ST-Hahn
  • Länge:
    800 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.