AuftragsverfolgungKontakt
Kryolagerungboxen, KeepIT-100™, WHEATON® | Avantor
Kryolagerungboxen, KeepIT-100™, WHEATON®
, 5×5, Kryoröhrchen 1,2 - 2,0 ml, Gelb, 75×75×52 mm
Katalognr. 479-2096
Anbieter:   DWK Life Sciences
Kryolagerungboxen, KeepIT-100™, WHEATON®
Katalognr. 479-2096
Anbieter:  DWK Life Sciences
Kryolagerungboxen, KeepIT-100™, WHEATON®
Kryolagerungboxen, KeepIT-100™, WHEATON®
, 5×5, Kryoröhrchen 1,2 - 2,0 ml, Gelb, 75×75×52 mm
Preis
231.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Kunststoff, farbig.
  • Durch die Kartoninventur entfällt das unnötige Einlegen oder Entnehmen von Proben zum Scannen
  • Rückverfolgbarkeit in 100er-Chargen
  • Die Handhabung einzelner Proben entfällt und die Probenintegrität wird nicht beeinträchtigt
Einzigartiges Design mit Löchern im Boden erleichtert das Lesen/Scannen der 2D-barcodierten Bodenstopfen der CryoELITE™-Fläschchen und ermöglicht zudem ein schnelleres Ablassen von Flüssigstickstoff.
Der KeepIT-100™ verfügt über einen transparenten Deckel mit Einkerbungen zur einfachen Probenidentifizierung. Das lösungsmittelbeständige Raster (1 bis 100) hält kryogenen Temperaturen stand und bietet Platz für Etiketten und Gefrierstifte. Der transparente Deckel passt gut zu farbigen Kryoröhrchen mit Deckel; dies ermöglicht eine farbliche Probenidentifizierung, ohne den Deckel abnehmen zu müssen. Bietet Platz für bis zu 100 Kryoröhrchen (2 ml) mit Innengewinde. Standardabmessungen, kompatibel mit Flüssigstickstoff-Lagerregalen und Gefrierschubladen.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Fächer:
    5×5
  • Für:
    Kryoröhrchen 1,2 - 2,0 ml
  • Außen B×T×H:
    75×75×52 mm
  • Farbe:
    Gelb