Accessories for transilluminators
UV-Lampe, 15 W, 365 nm, Länge 451 mm
Katalognr. CONSVLT15-L
Anbieter: CONSORT
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:UV-Lampe, 15 W, 365 nm, Länge 451 mm
- Seq:11