AuftragsverfolgungKontakt
Accessories for transilluminators
Accessories for transilluminators
UV-Röhrchen, 8 W, 365 nm, Länge 302 mm
Katalognr. CONSVLT8-L
Anbieter:   CONSORT
Accessories for transilluminators
Katalognr. CONSVLT8-L
Anbieter:  CONSORT
Accessories for transilluminators
Accessories for transilluminators
UV-Röhrchen, 8 W, 365 nm, Länge 302 mm
Preis
SFr. 109.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    UV-Röhrchen, 8 W, 365 nm, Länge 302 mm
  • Seq:
    07