Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Auftragserfassung
Login
/
Registrieren
Produkte
Services
Digitale Lösungen
Anwendungen
Support
Über uns
Auftrag erfassen
Auftragsstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Auftrag erfassen
Auftragsstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Auftragsverfolgung
Kontakt
Heim
Transilluminatoren
UV-Transilluminatoren
Accessories for transilluminators
Drucken
Accessories for transilluminators
UV-Röhrchen, 6 W, 365 nm, Länge 226 mm
Katalognr. CONSVLT6-L
Anbieter:
CONSORT
Accessories for transilluminators
Katalognr. CONSVLT6-L
Anbieter:
CONSORT
zum Seitenanfang
Accessories for transilluminators
UV-Röhrchen, 6 W, 365 nm, Länge 226 mm
Technische Daten
Direkt zu
Technische Daten
Preis
SFr. 102.00
Einloggen
für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
-
+
Produktfamilien
Rückgabebedingungen
Product Details & Documents
Technische Daten
Bezeichnung:
UV-Röhrchen, 6 W, 365 nm, Länge 226 mm
Seq:
04
Aceton ≥99%, TECHNICAL
#: 20063.365
Anbieter: VWR Chemicals