Dichte-Aräometer
S502 HL-14, 0,700 - 0,750 g/ml, 0,0005 g/ml, −20...+65 °C in 1 °C, 380 mm
Katalognr. SCNL3222113S
Anbieter: Ludwig Schneider
Direkt zu
Product Details & Documents
Präzisions-Hydrometer mit integriertem Thermometer mit blauer Füllung.
- Zur Kalibrierung geeignet
Fehlergrenze: ±0,5 kg/m³
Referenztemperatur: 15 °C
Zertifizierung: ASTM E2995-14
Bestellinformationen: Ein Werks- oder DAkks-Kalibrierzertifikat ist auf Anfrage erhältlich.
Verpackung: Jede einzeln in eine quadratische Kunststoffhülle verpackt.
Technische Daten
- Temperaturbereich:−20...+65 °C in 1 °C
- Länge:380 mm
- Seq:03
- Teilung:0,0005 g/ml
- Modell:S502 HL-14
- Messbereich:0,700 - 0,750 g/ml
- Cat. No.:SCNL3222113S
- Referenztemperatur:15 °C