AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Aräometer | Avantor
Dichte-Aräometer
S506 HL-14, 0,900 - 0,950 g/ml, 0,0005 g/ml, −20...+65 °C in 1 °C, 380 mm
Katalognr. SCNL3222117S
Anbieter:   Ludwig Schneider
Dichte-Aräometer
Katalognr. SCNL3222117S
Anbieter:  Ludwig Schneider
Dichte-Aräometer
Dichte-Aräometer
S506 HL-14, 0,900 - 0,950 g/ml, 0,0005 g/ml, −20...+65 °C in 1 °C, 380 mm
Preis
SFr. 79.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Präzisions-Hydrometer mit integriertem Thermometer mit blauer Füllung.
  • Zur Kalibrierung geeignet
Fehlergrenze: ±0,5 kg/m³
Referenztemperatur: 15 °C
Zertifizierung: ASTM E2995-14
Bestellinformationen: Ein Werks- oder DAkks-Kalibrierzertifikat ist auf Anfrage erhältlich.
Verpackung: Jede einzeln in eine quadratische Kunststoffhülle verpackt.
Technische Daten
  • Temperaturbereich:
    −20...+65 °C in 1 °C
  • Länge:
    380 mm
  • Seq:
    09
  • Teilung:
    0,0005 g/ml
  • Modell:
    S506 HL-14
  • Messbereich:
    0,900 - 0,950 g/ml
  • Cat. No.:
    SCNL3222117S
  • Referenztemperatur:
    15 °C