Hydrometer aus Kunststoff
, 0 - 50 %mas/°B, 0,5 %mas/°B, 300 mm
Katalognr. SCNL3002595
Anbieter: Ludwig Schneider
Direkt zu
Product Details & Documents
Hochwertige Hydrometer aus Polycarbonat für %mas/°Brix-Messungen.
- Bruchgeschützt (kein Glasbruch)
- Hohe Transparenz mit leicht ablesbaren Skalen
- Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
Zur Anwendung in Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrien geeignet.
Referenztemperatur: 20 °C
Certifications:
Ordering information: Auf Anfrage mit Werkskalibrierzertifikat verfügbar.
Packaging: In quadratischer Kunststoffhülle mit individueller Seriennummer.
Technische Daten
- Länge:300 mm
- Seq:08
- Teilung:0,5 %mas/°B
- Messbereich:0 - 50 %mas/°B
- Cat. No.:SCNL3002595
- Referenztemperatur:20 °C