AuftragsverfolgungKontakt
Hydrometer aus Kunststoff | Avantor
Hydrometer aus Kunststoff
, 75 - 90 %mas/°B, 0,2 %mas/°B, 250 mm
Katalognr. SCNL3007590
Anbieter:   Ludwig Schneider
Hydrometer aus Kunststoff
Katalognr. SCNL3007590
Anbieter:  Ludwig Schneider
Hydrometer aus Kunststoff
Hydrometer aus Kunststoff
, 75 - 90 %mas/°B, 0,2 %mas/°B, 250 mm
Preis
SFr. 96.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hochwertige Hydrometer aus Polycarbonat für %mas/°Brix-Messungen.
  • Bruchgeschützt (kein Glasbruch)
  • Hohe Transparenz mit leicht ablesbaren Skalen
  • Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
Zur Anwendung in Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrien geeignet.
Referenztemperatur: 20 °C
Zertifizierung:
Bestellinformationen: Auf Anfrage mit Werkskalibrierzertifikat verfügbar.
Verpackung: In quadratischer Kunststoffhülle mit individueller Seriennummer.
Technische Daten
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    06
  • Teilung:
    0,2 %mas/°B
  • Messbereich:
    75 - 90 %mas/°B
  • Cat. No.:
    SCNL3007590
  • Referenztemperatur:
    20 °C