Polycarbonat-Hydrometer
, 1,200 - 1,420 g/cm³, 300 mm
Codice catalogo SCNL3001420
Nome del fornitore: Ludwig Schneider
Vai a
Product Details & Documents
Diese Messgeräte sind für Lebensmittel geeignet, ohne dass die Gefahr eines Glasbruchs besteht.
- Bruchgeschützt (kein Glasbruch)
- Hohe Transparenz mit leicht ablesbaren Skalen
- Hohe Genauigkeit und HOHE Reproduzierbarkeit
Zur Anwendung in Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie geeignet.
Referenztemperatur: 20 °C
Certifications:
Informazioni per l'ordine: Erhältlich mit Werks- oder DAkkS-Kalibrierzertifikat.
Confezione: Individuelle quadratischer Kunststoffhülle mit Seriennummer.
Specifiche
- Länge:300 mm
- Seq:02
- Messbereich:1,200 - 1,420 g/cm³