Präzisionsthermometer
, −100...+50 °C, 1,0 °C, 380 mm, Rot, Total
Katalognr. SCNL64335
Anbieter: Ludwig Schneider
Direkt zu
Product Details & Documents
Präzisionsthermometer, rund, weiße Rückseite, Kapillarenform, rote Füllung, Stabausführung.
- Mit dauerhafter Graduierung und Beschriftung
- Mit Seriennummer und Zertifikat (Konformität und Genauigkeit)
Verpackung: Einzeln verpackt in quadratische Kunststoffhülsen.
Technische Daten
- Eintauch-Tiefe:Total
- Länge:380 mm
- Teilung:1,0 °C
- Füllung:Rot
- Messbereich:−100...+50 °C