Präzisions-Aräometer, ASTM (API-Grad)
ASTM-Aräometer, 1H-62, −1…+11 °API, 0,1 °API, 330 mm
Catalog # SCNL3202001
Supplier: Ludwig Schneider
Jump to:
Product Details & Documents
Diese kalibrierten Präzisions-Aräometer sind ohne Thermometer ausgeführt.
Fehlergrenze: ±0,1° API
Bezugstemperatur: 15,5 °C
Certifications: American Petroleum Institute (API) und ASTM E100-10.
Packaging: Einzeln in einer quadratischen Kunststoffhülse verpackt.
Specifications
- Bezeichnung:ASTM-Aräometer
- Länge:330 mm
- Seq:01
- Teilung:0,1 °API
- Modell:1H-62
- Messbereich:−1…+11 °API