API-Präzisions-Hydrometer
, S556 HL-14, 49…61 °API, 0,1 °API, -18…+66 °C, 380 mm
Katalognr. SCNL3122041S
Anbieter: Ludwig Schneider
Direkt zu
Product Details & Documents
API-Präzisions-Hydrometer mit blauem Füllthermometer.
Referenztemperatur: 15,5 °C
Fehlergrenze: ±0,1 °API
Zertifizierung: ASTM E2995-14.
Bestellinformationen: Ein Werks- oder DAkks-Kalibrierzertifikat ist auf Anfrage erhältlich.
Lieferinformationen:
Verpackung: Jede einzeln in eine quadratische Kunststoffhülle verpackt.
Technische Daten
- Temperaturbereich:-18…+66 °C
- Länge:380 mm
- Seq:06
- Teilung:0,1 °API
- Modell:S556 HL-14
- Messbereich:49…61 °API