API-Präzisions-Hydrometer
, S557 HL-14, 59…71 °API, 0,1 °API, -18…+66 °C, 380 mm
Katalognr. SCNL3122042S
Anbieter: Ludwig Schneider
Direkt zu
Product Details & Documents
API-Präzisions-Hydrometer mit blauem Füllthermometer.
Referenztemperatur: 15,5 °C
Fehlergrenze: ±0,1 °API
Certifications: ASTM E2995-14.
Ordering information: Ein Werks- oder DAkks-Kalibrierzertifikat ist auf Anfrage erhältlich.
Delivery information:
Packaging: Jede einzeln in eine quadratische Kunststoffhülle verpackt.
Technische Daten
- Temperaturbereich:-18…+66 °C
- Länge:380 mm
- Seq:07
- Teilung:0,1 °API
- Modell:S557 HL-14
- Messbereich:59…71 °API