AuftragsverfolgungKontakt
Präzisions-Aräometer, ASTM (API-Grad)
Präzisions-Aräometer, ASTM (API-Grad)
ASTM-Aräometer, 2H-62, 9…21 °API, 0,1 °API, 330 mm
Catalog # SCNL3202002
Supplier:   Ludwig Schneider
Präzisions-Aräometer, ASTM (API-Grad)
Catalog # SCNL3202002
Supplier:  Ludwig Schneider
Präzisions-Aräometer, ASTM (API-Grad)
Präzisions-Aräometer, ASTM (API-Grad)
ASTM-Aräometer, 2H-62, 9…21 °API, 0,1 °API, 330 mm
Price
34.80 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese kalibrierten Präzisions-Aräometer sind ohne Thermometer ausgeführt.
Fehlergrenze: ±0,1° API
Bezugstemperatur: 15,5 °C
Certifications: American Petroleum Institute (API) und ASTM E100-10.
Packaging: Einzeln in einer quadratischen Kunststoffhülse verpackt.
Specifications
  • Bezeichnung:
    ASTM-Aräometer
  • Länge:
    330 mm
  • Teilung:
    0,1 °API
  • Modell:
    2H-62
  • Messbereich:
    9…21 °API